2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500431-1G PC500431-250MG PC500431-5G
APOSPC500431-1GEA 105 EUR
APOSPC500431-1G APOSPC500431-250MG APOSPC500431-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₅
Molecular Weight: 201.109 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26853061
CAS-Nummer: 1565054-28-5