3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-m-toluic acid
PC500470-1G
PC500470-250MG
PC500470-5G
APOSPC500470-1GEA
382
EUR
APOSPC500470-1G
APOSPC500470-250MG
APOSPC500470-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233,034 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18378583 CAS-Nummer: 680610-75-7 UN: 3261 ADR: 8,III |