4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500471-1G PC500471-5G PC500471-250MG
APOSPC500471-1GEA 219 EUR
APOSPC500471-1G APOSPC500471-5G APOSPC500471-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆BrF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28014065
CAS-Nummer: 1416980-23-8