Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50048-25G PC50048-5G
APOSPC50048-25GEA 765 EUR
APOSPC50048-25G APOSPC50048-5G
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Perfluoro(isopropylcyclohexane)
Formel: C₉F₁₈
Siedepunkt: 124…125 °C (749 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153236
CAS-Nummer: 423-02-9