3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500489-1G PC500489-250MG
APOSPC500489-1GEA 306 EUR
APOSPC500489-1G APOSPC500489-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
Molecular Weight: 224,458 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27934056
CAS-Nummer: 943830-81-7