4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluoro-4-formylbenzyl bromide
PC500500-1G PC500500-250MG PC500500-5G
APOSPC500500-1GEA 249 EUR
APOSPC500500-1G APOSPC500500-250MG APOSPC500500-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217.035 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18378725
CAS-Nummer: 1379307-40-0
UN: 3261
ADR: 8 III