Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl α-bromo-4-fluoro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-5-fluorobenzyl bromide
PC500511-1G PC500511-250MG PC500511-5G PC500511-10G
APOSPC500511-1GEA 50.9 EUR
APOSPC500511-1G APOSPC500511-250MG APOSPC500511-5G APOSPC500511-10G
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Molecular Weight: 247,061 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11505951
CAS-Nummer: 157652-28-3
UN: 3265
ADR: 8,III