4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenemethanol
PC500516-1G PC500516-25G PC500516-5G PC500516-10G
APOSPC500516-1GEA 58 EUR
APOSPC500516-1G APOSPC500516-25G APOSPC500516-5G APOSPC500516-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12761598
CAS-Nummer: 932390-36-8