6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500521-100MG PC500521-250MG
APOSPC500521-100MGEA 130 EUR
APOSPC500521-100MG APOSPC500521-250MG
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrFINO₂
Molecular Weight: 345.892 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28096556
CAS-Nummer: 1805552-21-9