2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Cyano-4-fluorobenzyl bromide
PC500527-1G
PC500527-5G
APOSPC500527-1GEA
21.9
EUR
APOSPC500527-1G
APOSPC500527-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formel:
C₈H₅BrFN Molecular Weight: 214.034 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09261046 CAS-Nummer: 217661-27-3 UN: 3265 ADR: 8 III |