3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500537-1G
PC500537-250MG
APOSPC500537-1GEA
0
EUR
APOSPC500537-1G
APOSPC500537-250MG
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₆BrFO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18378635 CAS-Nummer: 1379358-86-7 UN: 3261 ADR: 8,III |