4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC500539-1G
PC500539-250MG
PC500539-5G
APOSPC500539-1GEA
89.9
EUR
APOSPC500539-1G
APOSPC500539-250MG
APOSPC500539-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₆BrF₃O Molecular Weight: 267.043 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16839140 CAS-Nummer: 1197231-94-9 |