2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500542-1G PC500542-250MG PC500542-5G
APOSPC500542-1GEA 0 EUR
APOSPC500542-1G APOSPC500542-250MG APOSPC500542-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18205513
CAS-Nummer: 1379346-12-9