Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC500545-1G
PC500545-5G
PC500545-25G
APOSPC500545-1GEA
21.9
EUR
APOSPC500545-1G
APOSPC500545-5G
APOSPC500545-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Molecular Weight: 283,042 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12761599 CAS-Nummer: 957207-58-8 |