3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Cyano-2-fluorobenzyl bromide
PC500556-1G PC500556-250MG PC500556-5G
APOSPC500556-1GEA 230 EUR
APOSPC500556-1G APOSPC500556-250MG APOSPC500556-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Molecular Weight: 214,034 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18394043
CAS-Nummer: 1246527-18-3
UN: 3261
ADR: 8,III