2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500561-250MG
PC500561-100MG
APOSPC500561-250MGEA
237
EUR
APOSPC500561-250MG
APOSPC500561-100MG
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formel:
C₇H₃BrF₄O₂ Molecular Weight: 274.995 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28096578 CAS-Nummer: 1807165-87-2 |