4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500567-1G PC500567-250MG
APOSPC500567-1GEA 0 EUR
APOSPC500567-1G APOSPC500567-250MG
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆F₄N₂O
Molecular Weight: 210.129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28096583
CAS-Nummer: 1804386-40-0