2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500576-1G PC500576-250MG
APOSPC500576-1GEA 862 EUR
APOSPC500576-1G APOSPC500576-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₄F₄O₄
Molecular Weight: 252,119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06208646
CAS-Nummer: 180091-38-7