5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500577-1G PC500577-5G
APOSPC500577-1GEA 122 EUR
APOSPC500577-1G APOSPC500577-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Formel: C₇H₆BrFO
Molecular Weight: 205,024 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12405415
CAS-Nummer: 1111096-04-8