2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500582-1G PC500582-250MG
APOSPC500582-1GEA 0 EUR
APOSPC500582-1G APOSPC500582-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅BrClFO₂S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28096593
CAS-Nummer: 1820717-41-6
UN: 3265
ADR: 8,II