6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500584-1G PC500584-250MG
APOSPC500584-1GEA 719 EUR
APOSPC500584-1G APOSPC500584-250MG
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formel: C₉H₆F₄O₃
Molecular Weight: 238,136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28096595
CAS-Nummer: 444919-46-4