Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Bromomethyl)-3-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride, 2-(Methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC500597-1G PC500597-250MG PC500597-5G
APOSPC500597-1GEA 406 EUR
APOSPC500597-1G APOSPC500597-250MG APOSPC500597-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₈BrF₃O₂
Molecular Weight: 297,069 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD27931130
CAS-Nummer: 875895-66-2
UN: 3261
ADR: 8,III