4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500599-1G PC500599-250MG
APOSPC500599-1GEA 0 EUR
APOSPC500599-1G APOSPC500599-250MG
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅BrClFO₂S
Molecular Weight: 287,534 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28096606
CAS-Nummer: 1820684-91-0
UN: 3261
ADR: 8,II