Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500602-1G PC500602-5G
APOSPC500602-1GEA 104 EUR
APOSPC500602-1G APOSPC500602-5G
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Molecular Weight: 251,025 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD27578309
CAS-Nummer: 1807244-07-0