2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Bromo-3-fluorophenyl)ethanone
PC500633-1G PC500633-250MG PC500633-5G
APOSPC500633-1GEA 151 EUR
APOSPC500633-1G APOSPC500633-250MG APOSPC500633-5G
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,035 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12032155
CAS-Nummer: 161957-58-0