4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500652-1G PC500652-250MG
APOSPC500652-1GEA 0 EUR
APOSPC500652-1G APOSPC500652-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Formel: C₁₀H₆F₆O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28103420
CAS-Nummer: 1845695-98-8