3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
PC500665-1G PC500665-5G PC500665-250MG
APOSPC500665-1GEA 24.8 EUR
APOSPC500665-1G APOSPC500665-5G APOSPC500665-250MG
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,138 g/mol
Schmelzpunkt: 63…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037779
CAS-Nummer: 219873-06-0