4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500683-1G PC500683-250MG PC500683-5G
APOSPC500683-1GEA 58 EUR
APOSPC500683-1G APOSPC500683-250MG APOSPC500683-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₃I
Molecular Weight: 364,929 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398194
CAS-Nummer: 1261457-09-3
UN: 3261
ADR: 8,II