Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500686-25G
PC500686-5G
PC500686-50G
APOSPC500686-25GEA
345
EUR
APOSPC500686-25G
APOSPC500686-5G
APOSPC500686-50G
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₆FNO₂ Molecular Weight: 179,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04335187 CAS-Nummer: 175596-01-7 |