4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC500691-1G
PC500691-250MG
APOSPC500691-1GEA
348
EUR
APOSPC500691-1G
APOSPC500691-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22493515 CAS-Nummer: 162744-55-0 |