3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-6-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
PC500712-1G
PC500712-5G
APOSPC500712-1GEA
197
EUR
APOSPC500712-1G
APOSPC500712-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₆H₄BBrClFO₂ Molecular Weight: 253,261 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044930 CAS-Nummer: 1451393-00-2 |