4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500716-1G
PC500716-250MG
APOSPC500716-1GEA
763
EUR
APOSPC500716-1G
APOSPC500716-250MG
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₃IO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398126 CAS-Nummer: 1261777-98-3 |