4-(Trifluoromethoxy)styrene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500744-1G PC500744-250MG PC500744-5G
APOSPC500744-1GEA 0 EUR
APOSPC500744-1G APOSPC500744-250MG APOSPC500744-5G
4-(Trifluoromethoxy)styrene
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Formel: C₉H₇F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22413864
CAS-Nummer: 1736-08-9