Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
PC50076-1G
PC50076-250MG
APOSPC50076-1GEA
242
EUR
APOSPC50076-1G
APOSPC50076-250MG
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel:
C₈H₅ClF₃NO₂ Molecular Weight: 239,579 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18258738 CAS-Nummer: 1246685-28-8 |