Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC500761-1G PC500761-250MG PC500761-5G
APOSPC500761-1GEA 145 EUR
APOSPC500761-1G APOSPC500761-250MG APOSPC500761-5G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14697999
CAS-Nummer: 842136-32-7