7-Fluorophthalide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500780-1G PC500780-250MG
APOSPC500780-1GEA 393 EUR
APOSPC500780-1G APOSPC500780-250MG
7-Fluorophthalide
7-Fluorophthalide
Formel: C₈H₅FO₂
Molecular Weight: 152,123 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684970
CAS-Nummer: 2211-82-7