6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
PC50079-5G
PC50079-100MG
APOSPC50079-5GEA
817
EUR
APOSPC50079-5G
APOSPC50079-100MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formel:
C₇H₄F₃NO Molecular Weight: 175,108 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10696233 CAS-Nummer: 131747-65-4 |