2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50082-1G
PC50082-250MG
PC50082-5G
APOSPC50082-1GEA
149
EUR
APOSPC50082-1G
APOSPC50082-250MG
APOSPC50082-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696242 CAS-Nummer: 934279-60-4 |