2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC500830-1G PC500830-5G
APOSPC500830-1GEA 245 EUR
APOSPC500830-1G APOSPC500830-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Molecular Weight: 201.145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09859324
CAS-Nummer: 56935-77-4