2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC500832-1G PC500832-5G
APOSPC500832-1GEA 286 EUR
APOSPC500832-1G APOSPC500832-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molecular Weight: 220,145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08556302
CAS-Nummer: 35480-46-7