3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500930-1G PC500930-250MG PC500930-5G
APOSPC500930-1GEA 0 EUR
APOSPC500930-1G APOSPC500930-250MG APOSPC500930-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12807548
CAS-Nummer: 467458-98-6