3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500934-1G
PC500934-250MG
PC500934-5G
APOSPC500934-1GEA
319
EUR
APOSPC500934-1G
APOSPC500934-250MG
APOSPC500934-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₁₀F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12807610 CAS-Nummer: 1184667-43-3 |