4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluoro-2-nitrophenyl triflate, 5-Fluoro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}nitrobenzene
PC50101-1G
PC50101-250MG
PC50101-5G
APOSPC50101-1GEA
314
EUR
APOSPC50101-1G
APOSPC50101-250MG
APOSPC50101-5G
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₇H₃F₄NO₅S Molecular Weight: 289,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25541894 CAS-Nummer: 722536-28-9 UN: 3261 ADR: 8,III |