S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylthiocarbamate, 2-[(Dimethylcarbamoyl)sulphanyl]-5-fluoronitrobenzene
PC50102-1G
PC50102-250MG
APOSPC50102-1GEA
615
EUR
APOSPC50102-1G
APOSPC50102-250MG
S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
S-(4-Fluoro-2-nitrophenyl) dimethylcarbamothioate
Formel:
C₉H₉FN₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25541895 CAS-Nummer: 1820650-79-0 |