3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,3-diamino-4-fluorobenzene
PC501049-1G
PC501049-250MG
PC501049-5G
APOSPC501049-1GEA
498
EUR
APOSPC501049-1G
APOSPC501049-250MG
APOSPC501049-5G
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine
Formel:
C₆H₆BrFN₂ Molecular Weight: 205,028 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154969 CAS-Nummer: 1805502-21-9 |