3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501050-1G PC501050-250MG
APOSPC501050-1GEA 729 EUR
APOSPC501050-1G APOSPC501050-250MG
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine
Formel: C₆H₆ClFN₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18804697
CAS-Nummer: 132915-81-2