3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501055-1G
PC501055-250MG
APOSPC501055-1GEA
654
EUR
APOSPC501055-1G
APOSPC501055-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formel:
C₇H₆F₄N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28154972 CAS-Nummer: 1217303-38-2 |