2-Bromo-3,6-difluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50109-1G PC50109-5G
APOSPC50109-1GEA 235 EUR
APOSPC50109-1G APOSPC50109-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenol
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Molecular Weight: 208.988 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13176518
CAS-Nummer: 1208077-18-2