2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501105-1G PC501105-250MG
APOSPC501105-1GEA 0 EUR
APOSPC501105-1G APOSPC501105-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₃NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194459
CAS-Nummer: 1214331-77-7