4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501141-1G PC501141-250MG
APOSPC501141-1GEA 719 EUR
APOSPC501141-1G APOSPC501141-250MG
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formel: C₉H₆BrF₃N₂O
Molecular Weight: 295,056 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28348475
CAS-Nummer: 1980045-57-5